2-Amino-3-methoxybenzaldehyde 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR905592-1G
OR905592-250MG
OR905592-5G
APOSOR905592-1GEA
213
CHF
APOSOR905592-1G
APOSOR905592-250MG
APOSOR905592-5G
2-Amino-3-methoxybenzaldehyde 95%
2-Amino-3-methoxybenzaldehyde
Formel:
C₈H₉NO₂ MW: 151,162 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD09999245 CAS-Nummer: 70127-96-7 |