5-(Bromomethyl)-1-methyl-1H-benzo[d][1,2,3]triazole 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR905560-1G
OR905560-250MG
OR905560-5G
APOSOR905560-1GEA
715
CHF
APOSOR905560-1G
APOSOR905560-250MG
APOSOR905560-5G
5-(Bromomethyl)-1-methyl-1H-benzo[d][1,2,3]triazole 95+%
5-(Bromomethyl)-1-methyl-1H-benzo[d][1,2,3]triazole
Formel:
C₈H₈BrN₃ Melting Pt: 120 °C Lager Temperatur: Kühlschrank |
CAS-Nummer:
499770-76-2 |