Piroctone olamine
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms:
1-Hydroxy-4-methyl-6-(2,4,4-trimethylpentyl)-2(1H)-pyridone Ethanolamine, 1-Hydroxy-4-methyl-6-(2,4,4-trimethylpentyl)pyridin-2(1H)-one 2-aminoethanol salt
OR905511-25G
OR905511-5G
OR905511-100G
APOSOR905511-25GEA
207
CHF
APOSOR905511-25G
APOSOR905511-5G
APOSOR905511-100G
Piroctone olamine
Piroctone olamine
Formel:
C₁₄H₂₃NO₂ MW: 298,43 g/mol Siedepunkt: 130…135 °C Dichte: 1.1 g/cm³ (25 °C) Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD01690792 CAS-Nummer: 68890-66-4 |