Cycloheptylisocyanid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR905473-100MG
OR905473-1G
OR905473-250MG
APOSOR905473-100MGEA
227
CHF
APOSOR905473-100MG
APOSOR905473-1G
APOSOR905473-250MG
Cycloheptylisocyanid 95%
Cycloheptylisocyanid
Formel:
C₈H₁₃N Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD02664622 CAS-Nummer: 134420-07-8 |