Benzylisocyanid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR905439-5G
APOSOR905439-5GEA 126 CHF
APOSOR905439-5G
Benzylisocyanid 95%
Benzylisocyanid
Formel: C₈H₇N
MW: 117,15 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00000004
CAS-Nummer: 10340-91-7