1-(2-Chlorophenyl)-1H-pyrrole 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR905437-1G OR905437-250MG
APOSOR905437-1GEA 471 CHF
APOSOR905437-1G APOSOR905437-250MG
1-(2-Chlorophenyl)-1H-pyrrole 95%
1-(2-Chlorophenyl)-1H-pyrrole
Formel: C₁₀H₈ClN
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD02665228
CAS-Nummer: 89096-75-3