Methyl-6-methylpicolinat 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: Methyl 6-methylpyridine-2-carboxylate
OR905393-100G OR905393-25G
APOSOR905393-100GEA 255 CHF
APOSOR905393-100G APOSOR905393-25G
Methyl-6-methylpicolinat 98%
Methyl-6-methylpicolinat
Formel: C₈H₉NO₂
MW: 151,17 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06203670
CAS-Nummer: 13602-11-4