5-Methyl-1,2,3,4-tetrahydroquinoline hydrochloride 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR905389-1G OR905389-250MG
APOSOR905389-1GEA 195 CHF
APOSOR905389-1G APOSOR905389-250MG
5-Methyl-1,2,3,4-tetrahydroquinoline hydrochloride 95%
5-Methyl-1,2,3,4-tetrahydroquinoline hydrochloride
Formel: C10H14ClN
MW: 183,6800 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09026775
CAS-Nummer: 861368-85-6