2-Methoxypyrimidine-4-carbaldehyde 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR905384-1G
OR905384-250MG
APOSOR905384-1GEA
500
CHF
APOSOR905384-1G
APOSOR905384-250MG
2-Methoxypyrimidine-4-carbaldehyde 97%
2-Methoxypyrimidine-4-carbaldehyde
Formel:
C₆H₆N₂O₂ Lager Temperatur: Raumtemperatur |
CAS-Nummer:
164738-44-7 |