Benzo[b]thiophene-2-carbonitrile 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR905297-1G
OR905297-5G
APOSOR905297-1GEA
76.6
CHF
APOSOR905297-1G
APOSOR905297-5G
Benzo[b]thiophene-2-carbonitrile 95%
Benzo[b]thiophene-2-carbonitrile
Formel:
C₉H₅NS MW: 159,2077 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD09751294 CAS-Nummer: 55219-11-9 |