7-Hydroxypyrazolo[4,3-d]pyrimidine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR905295-100MG OR905295-5G
APOSOR905295-100MGEA 0 CHF
APOSOR905295-100MG APOSOR905295-5G
7-Hydroxypyrazolo[4,3-d]pyrimidine 95%
7-Hydroxypyrazolo[4,3-d]pyrimidine
Formel: C₅H₄N₄O
MW: 136,1115 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08234378
CAS-Nummer: 13877-55-9