2-(3-Methylphenyl)pyrrolidine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR905257-1G OR905257-5G
APOSOR905257-1GEA 61 CHF
APOSOR905257-1G APOSOR905257-5G
2-(3-Methylphenyl)pyrrolidine 95%
2-(3-Methylphenyl)pyrrolidine
Formel: C₁₁H₁₅N
MW: 161,2400 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD02663444
CAS-Nummer: 72216-05-8