5-((Trimethylsilyl)ethynyl)pyrimidine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR905251-1G
OR905251-250MG
APOSOR905251-1GEA
213
CHF
APOSOR905251-1G
APOSOR905251-250MG
5-((Trimethylsilyl)ethynyl)pyrimidine 95%
5-((Trimethylsilyl)ethynyl)pyrimidine
Formel:
C₉H₁₂N₂Si MW: 176.2900 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD09258881 CAS-Nummer: 216309-28-3 |