6-Chloro-3-methylpyrimidin-4(3H)-one 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR905192-1G OR905192-250MG
APOSOR905192-1GEA 110 CHF
APOSOR905192-1G APOSOR905192-250MG
6-Chloro-3-methylpyrimidin-4(3H)-one 98%
6-Chloro-3-methylpyrimidin-4(3H)-one
Formel: C₅H₅ClN₂O
MW: 144,5600 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00955650
CAS-Nummer: 101079-62-3