Creatinin 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 2-Amino-1-methyl-1,5-dihydro-4H-imidazol-4-one
OR905165-1KG OR905165-250G
APOSOR905165-1KGEA 524 CHF
APOSOR905165-1KG APOSOR905165-250G
Creatinin 95+%
Creatinin
Formel: C₄H₇N₃O
MW: 113,12 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00059730
CAS-Nummer: 60-27-5