2-Amino-3-(dimethylamino)pyrazine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR905054-1G OR905054-250MG
APOSOR905054-1GEA 557 CHF
APOSOR905054-1G APOSOR905054-250MG
2-Amino-3-(dimethylamino)pyrazine 95%
2-Amino-3-(dimethylamino)pyrazine
Formel: C₆H₁₀N₄
Lager Temperatur: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 89488-74-4