3-Amino-6-chloro-2-pyrazinecarbonitrile 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR904953-100MG OR904953-1G OR904953-250MG
APOSOR904953-100MGEA 68 CHF
APOSOR904953-100MG APOSOR904953-1G APOSOR904953-250MG
3-Amino-6-chloro-2-pyrazinecarbonitrile 95%
3-Amino-6-chloro-2-pyrazinecarbonitrile
Formel: C5H3ClN4
MW: 154,5600 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD10697784
CAS-Nummer: 17231-50-4