4-Indanol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 2,3-Dihydro-1H-inden-4-ol
OR904926-5G
APOSOR904926-5GEA 110 CHF
APOSOR904926-5G
4-Indanol 97%
4-Indanol
Formel: C₉H₁₀O
MW: 134,18 g/mol
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00053431
CAS-Nummer: 1641-41-4