4-Brom-5-chlor-2-methylanilin 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR904891-100G OR904891-25G
APOSOR904891-100GEA 115 CHF
APOSOR904891-100G APOSOR904891-25G
4-Brom-5-chlor-2-methylanilin 97%
4-Brom-5-chlor-2-methylanilin
Formel: C₇H₇BrClN
MW: 220,5 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD07782182
CAS-Nummer: 30273-47-3