Methyl-2-bromoisovalerate 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR904870-10G OR904870-1G OR904870-5G
APOSOR904870-10GEA 541 CHF
APOSOR904870-10G APOSOR904870-1G APOSOR904870-5G
Methyl-2-bromoisovalerate 98%
Methyl-2-bromoisovalerate
Formel: C₆H₁₁BrO₂
Lager Temperatur: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 26330-51-8