4-Chlor-3-hydroxybenzaldehyd 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR904781-10G OR904781-1G OR904781-5G
APOSOR904781-10GEA 310 CHF
APOSOR904781-10G APOSOR904781-1G APOSOR904781-5G
4-Chlor-3-hydroxybenzaldehyd 98%
4-Chloro-3-hydroxybenzaldehyde
Formel: C₇H₅ClO₂
MW: 156,5700 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD16999770
CAS-Nummer: 56962-12-0