Methyl quinoxaline-5-carboxylate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR904780-1G
OR904780-250MG
APOSOR904780-1GEA
126
CHF
APOSOR904780-1G
APOSOR904780-250MG
Methyl quinoxaline-5-carboxylate 95%
Methyl quinoxaline-5-carboxylate
Formel:
C₁₀H₈N₂O₂ MW: 188,1800 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD19703859 CAS-Nummer: 6924-71-6 |