2,5-Dimethyl-4-hydroxy-3(2H)-furanone 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: 4-Hydroxy-2,5-dimethyl-3(2H)-furanone, Furaneol, 4-Hydroxy-2,5-dimethylfuran-3(2H)-one
OR904751-100G OR904751-500G
APOSOR904751-100GEA 158 CHF
APOSOR904751-100G APOSOR904751-500G
2,5-Dimethyl-4-hydroxy-3(2H)-furanone 95%
2,5-Dimethyl-4-hydroxy-3(2H)-furanone
Formel: C₆H₈O₃
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00010706
CAS-Nummer: 3658-77-3