1,2,3,4-Tetrahydropyrido[2,3-b]pyrazine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR904722-1G
OR904722-250MG
APOSOR904722-1GEA
105
CHF
APOSOR904722-1G
APOSOR904722-250MG
1,2,3,4-Tetrahydropyrido[2,3-b]pyrazine 95%
1,2,3,4-Tetrahydropyrido[2,3-b]pyrazine
Formel:
C₇H₉N₃ MW: 135,1700 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD08062758 CAS-Nummer: 35808-40-3 |