1H-Pyrrol-1-ylacetic acid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: 2-(1H-Pyrrol-1-yl)acetic acid
OR904643-1G OR904643-250MG
APOSOR904643-1GEA 335 CHF
APOSOR904643-1G APOSOR904643-250MG
1H-Pyrrol-1-ylacetic acid 98%
1H-Pyrrol-1-ylacetic acid
Formel: C₆H₇NO₂
MW: 125,13 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00955795
CAS-Nummer: 19167-98-7