2,3-Dihydroxynaphthalin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: Naphthalene-2,3-diol, 2,3-Naphthalenediol
OR904617-500G
APOSOR904617-500GEA 230 CHF
APOSOR904617-500G
2,3-Dihydroxynaphthalin 98%
2,3-Dihydroxynaphthalin
Formel: C₁₀H₈O₂
MW: 160,17 g/mol
Melting Pt: 162…164 °C
Flash-Pt: 175 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004073
CAS-Nummer: 92-44-4