2-Hydrazinobenzothiazol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyms: 2-Hydrazinylbenzo[d]thiazole
OR9046-10G OR9046-50G OR9046-25G
APOSOR9046-10GEA 0 CHF
APOSOR9046-10G APOSOR9046-50G APOSOR9046-25G
2-Hydrazinobenzothiazol 97%
2-Hydrazinobenzothiazole
Formel: C₇H₇N₃S
Melting Pt: 198…202 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00041849
CAS-Nummer: 615-21-4
EINECS: 210-416-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III