2-Pyrimidincarbonitril 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 2-Cyanopyrimidine
OR9045-100G OR9045-500G OR9045-1G
APOSOR9045-100GEA 0 CHF
APOSOR9045-100G APOSOR9045-500G APOSOR9045-1G
2-Pyrimidincarbonitril 98%
2-Pyrimidincarbonitril
Formel: C₅H₃N₃
MW: 105,1 g/mol
Melting Pt: 37…44 °C
Flash-Pt: >110 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00160513
CAS-Nummer: 14080-23-0
UN: 3439
ADR: 6.1,III