Ethyl-2-oxobutanoate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms:
Ethyl 2-oxobutanoate, Ethyl 2-oxobutyrate
OR904493-100G
OR904493-25G
APOSOR904493-100GEA
486
CHF
APOSOR904493-100G
APOSOR904493-25G
Ethyl-2-oxobutanoate 95%
Ethyl-2-oxobutanoate
Formel:
C₆H₁₀O₃ MW: 130,143 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD03265336 CAS-Nummer: 15933-07-0 |