2-Methylpyrimidine-4-carbaldehyde 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
OR904478-1G
OR904478-250MG
OR904478-5G
APOSOR904478-1GEA
233
CHF
APOSOR904478-1G
APOSOR904478-250MG
APOSOR904478-5G
2-Methylpyrimidine-4-carbaldehyde 98%
2-Methylpyrimidine-4-carbaldehyde
Formel:
C₆H₆N₂O MW: 122,13 g/mol Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD09832936 CAS-Nummer: 1004-17-7 UN: 2811 ADR: 6.1,III |