2-(2-Aminopyrimidin-5-yl)benzaldehyde 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR904469-1G OR904469-250MG
APOSOR904469-1GEA 101 CHF
APOSOR904469-1G APOSOR904469-250MG
2-(2-Aminopyrimidin-5-yl)benzaldehyde 95%
2-(2-Aminopyrimidin-5-yl)benzaldehyde
Formel: C₁₁H₉N₃O
Lager Temperatur: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 914349-52-3