1-Furfurylpyrrol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: 1-(Furan-2-ylmethyl)-1H-pyrrole
OR904283-25G
APOSOR904283-25GEA 168 CHF
APOSOR904283-25G
1-Furfurylpyrrol 95%
1-Furfurylpyrrol
Formel: C₉H₉NO
MW: 147,18 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00010080
CAS-Nummer: 1438-94-4