2-Naphthylisocyanat 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR904280-1G
APOSOR904280-1GEA 194 CHF
APOSOR904280-1G
2-Naphthylisocyanat 95%
2-Naphthylisocyanat
When melted, may contain small amount of sediment.
Formel: C₁₁H₇NO
MW: 169,18 g/mol
Siedepunkt: 83 °C
Melting Pt: 52…57 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00014319
CAS-Nummer: 2243-54-1
UN: 2811
ADR: 6.1,III