2-Bromethylacetat 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: Acetic acid (2-bromoethyl) ester
OR904265-500G
APOSOR904265-500GEA 213 CHF
APOSOR904265-500G
2-Bromethylacetat 97%
2-Bromethylacetat
Formel: C₄H₇BrO₂
MW: 167 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00000235
CAS-Nummer: 927-68-4