Thiophen-2-carbaldehydoxim 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR904201-25G
APOSOR904201-25GEA 101 CHF
APOSOR904201-25G
Thiophen-2-carbaldehydoxim 95%
Thiophen-2-carbaldehydoxim
Formel: C₅H₅NOS
MW: 127,17 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00022509
CAS-Nummer: 29683-84-9