2-(5-Methyl-2-thienyl)azepane 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: 2-(5-Methylthiophen-2-yl)azepane
OR904171-1G OR904171-250MG
APOSOR904171-1GEA 1860 CHF
APOSOR904171-1G APOSOR904171-250MG
2-(5-Methyl-2-thienyl)azepane 95%
2-(5-Methyl-2-thienyl)azepane
Formel: C₁₁H₁₇NS
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD05190319
CAS-Nummer: 527674-20-0