2-Morpholinopyrimidin-4-ol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR903939-1G OR903939-250MG
APOSOR903939-1GEA 68.7 CHF
APOSOR903939-1G APOSOR903939-250MG
2-Morpholinopyrimidin-4-ol 95%
2-Morpholinopyrimidin-4-ol
Formel: C₈H₁₁N₃O₂
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00234443
CAS-Nummer: 19810-79-8