6-Brom-8-chlorimidazo[1,2-a]pyridin 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR903923-1G OR903923-250MG
APOSOR903923-1GEA 69.6 CHF
APOSOR903923-1G APOSOR903923-250MG
6-Brom-8-chlorimidazo[1,2-a]pyridin 97%
6-Bromo-8-chloroimidazo[1,2-a]pyridine
Formel: C₇H₄BrClN₂
MW: 231,4800 g/mol
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD11518983
CAS-Nummer: 474708-88-8