5-Brom-2-pentanon 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR903890-10G
OR903890-1G
OR903890-5G
APOSOR903890-10GEA
758
CHF
APOSOR903890-10G
APOSOR903890-1G
APOSOR903890-5G
5-Brom-2-pentanon 95%
5-Brom-2-pentanon
Formel:
H₃CC(O)(CH₂)₂CH₂Br MW: 165,03 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00051425 CAS-Nummer: 3884-71-7 |