4-(2-Chloroethyl)morpholine 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR903887-100G
OR903887-25G
APOSOR903887-100GEA
435
CHF
APOSOR903887-100G
APOSOR903887-25G
4-(2-Chloroethyl)morpholine 98%
4-(2-Chloroethyl)morpholine
Formel:
C₆H₁₂ClNO MW: 149,6186 g/mol Lager Temperatur: Gefrierschrank |
MDL Number:
MFCD00603731 CAS-Nummer: 3240-94-6 UN: 2922 ADR: 8+6.1,III |