3-Methoxy-4-nitrophenol 96%
Lieferant: Apollo Scientific
OR903872-5G
APOSOR903872-5GEA
129
CHF
APOSOR903872-5G
3-Methoxy-4-nitrophenol 96%
3-Methoxy-4-nitrophenol
Formel:
C7H7NO4 MW: 169,1400 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD11840329 CAS-Nummer: 16292-95-8 |