(R)-1-(2-Chlorophenyl)ethanol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR903871-1G
OR903871-5G
APOSOR903871-1GEA
0
CHF
APOSOR903871-1G
APOSOR903871-5G
(R)-1-(2-Chlorophenyl)ethanol 97%
(R)-1-(2-Chlorophenyl)ethanol
Formel:
C₈H₉ClO Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD06659510 CAS-Nummer: 120466-66-2 |