4,5-Dichloropyrimidine 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR903869-1G OR903869-5G
APOSOR903869-1GEA 76.6 CHF
APOSOR903869-1G APOSOR903869-5G
4,5-Dichloropyrimidine 98%
4,5-Dichloropyrimidine
Formel: C₄H₂Cl₂N₂
MW: 148,9800 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09743880
CAS-Nummer: 6554-61-6