5-Chlorothiophene-3-carboxylic acid 96%
Lieferant: Apollo Scientific
OR903783-5G
APOSOR903783-5GEA 195 CHF
APOSOR903783-5G
5-Chlorothiophene-3-carboxylic acid 96%
5-Chlorothiophene-3-carboxylic acid
Formel: C5H3ClO2S
MW: 162,5900 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00082877
CAS-Nummer: 36157-42-3