N-Butyl-2-chloroacetamide 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR903763-1G OR903763-5G
APOSOR903763-1GEA 59.2 CHF
APOSOR903763-1G APOSOR903763-5G
N-Butyl-2-chloroacetamide 95%
N-Butyl-2-chloroacetamide
Formel: C₆H₁₂ClNO
MW: 149,6200 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00776256
CAS-Nummer: 5349-24-6