2-Chlorothieno[2,3-d]pyrimidine 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR903755-1G
APOSOR903755-1GEA
129
CHF
APOSOR903755-1G
2-Chlorothieno[2,3-d]pyrimidine 98%
2-Chlorothieno[2,3-d]pyrimidine
Formel:
C₆H₃ClN₂S MW: 170,6200 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD13193399 CAS-Nummer: 83259-30-7 |