2-Chloro-N-propylacetamide 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR903706-1G OR903706-5G
APOSOR903706-1GEA 0 CHF
APOSOR903706-1G APOSOR903706-5G
2-Chloro-N-propylacetamide 98%
2-Chloro-N-propylacetamide
Formel: C₅H₁₀ClNO
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01355490
CAS-Nummer: 13916-39-7