2-Amino-5-chloro-3-methoxypyrazine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR903695-1G OR903695-250MG
APOSOR903695-1GEA 114 CHF
APOSOR903695-1G APOSOR903695-250MG
2-Amino-5-chloro-3-methoxypyrazine 95%
2-Amino-5-chloro-3-methoxypyrazine
Formel: C₅H₆ClN₃O
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11520878
CAS-Nummer: 874-31-7