6-Ethoxypyridazin-3-amine 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR903647-1G OR903647-5G
APOSOR903647-1GEA 0 CHF
APOSOR903647-1G APOSOR903647-5G
6-Ethoxypyridazin-3-amine 98%
6-Ethoxypyridazin-3-amine
Formel: C₆H₉N₃O
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08460377
CAS-Nummer: 39614-78-3