5-Nitro-m-toluidin 96%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms:
3-Methyl-5-nitroaniline
OR903637-5G
APOSOR903637-5GEA
172
CHF
APOSOR903637-5G
5-Nitro-m-toluidin 96%
5-Nitro-m-toluidin
Formel:
C₇H₈N₂O₂ MW: 152,1500 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00082655 CAS-Nummer: 618-61-1 |